Kluczowe dokumenty
K08971075
Kromasil® C8 HPLC Column
16 μm particle size, pore size 300 Å, L × I.D. 250 mm × 50 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
linia produktu
Kromasil®
producent / nazwa handlowa
Kromasil® KR300-16-C8-50X250
dostępność
available only in USA, Canada and Puerto Rico
available only in USA, Canada and Puerto Rico
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
250 mm × 50 mm
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
16 μm
wielkość porów
300 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Informacje prawne
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)