Kluczowe dokumenty
K08670895
Kromasil® Eternity C18 HPLC Column
2.5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 2.1 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Kromasil®
producent / nazwa handlowa
Kromasil® ET-2.5-C18-2.1X100
dostępność
available only in USA, Canada and Puerto Rico
zakres etykietowania
14% Carbon loading
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
100 mm × 2.1 mm
powierzchnia
330 m2/g
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
2.5 μm
wielkość porów
100 Å
zakres pH
1-12
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Informacje prawne
Eternity is a trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)