Kluczowe dokumenty
K08670836
Kromasil® Diol HPLC Column
5 μm particle size, pore size 60 Å, L × I.D. 150 mm × 3 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
agency
suitable for USP L20
linia produktu
Kromasil®
producent / nazwa handlowa
Kromasil® KR60-5-DIOL-3.0X150
dostępność
available only in USA, Canada and Puerto Rico
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
150 mm × 3 mm
grupa aktywna macierzy
diol phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
60 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Informacje prawne
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)