Merck
K08670686
Kromasil® C4 HPLC Column
10 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 150 mm × 4.6 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
agency
suitable for USP L26
linia produktu
Kromasil®
producent / nazwa handlowa
Kromasil® KR100-10-C4-4.6X150
dostępność
available only in USA, Canada and Puerto Rico
available only in USA, Canada and Puerto Rico
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
150 mm × 4.6 mm
grupa aktywna macierzy
C4 (butyl) phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
100 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Informacje prawne
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta