K08670612
Kromasil® CelluCoat® Chiral HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 150 mm × 4.6 mm
About This Item
agency
suitable for USP L40
linia produktu
Kromasil®
producent / nazwa handlowa
Kromasil® KRWP-10-CelluCoat-4.6X150
dostępność
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Parametry
0-40 °C temperature
50 bar pressure (725 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
150 mm × 4.6 mm
grupa aktywna macierzy
carbamoyl phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
>1000 Å
metoda separacji
chiral
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)