Kluczowe dokumenty
IP336LMPSF
Polysulfide in light mineral oil, IP 336
Calibration Set F
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Komponenty
Kit contains: LMPS140, LMPS150, LMPS160, LMPS170, LMPS180, LMPS190, LMPS200. 100 mL ea
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)