Kluczowe dokumenty
IP336GOSUB
Sulfur in synthetic diesel, IP 336
Calibration Set B
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
petroleum
Format
matrix material
Komponenty
Set B
Blank, 0.1000 % (1000ppm), 0.3000 % (3000ppm), 0.5000 % (5000ppm). 100 mL ea.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)