Kluczowe dokumenty
G1007617
Analiza HPLC atorwastatyny i pokrewnego związku E na podłożu Kromasil® 5-AmyCoat Chiral
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Kromasil 5-AmyCoat, 25 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (K08670348)
mobile phase: 84:16 hexane: ethanol with 0.1% TFA
flow rate: 1 mL/min
pressure: 1117 psi (77 bar)
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 20 μL
sample: 50 μg/mL atorva
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Komentarz do analizy
Atorwastatyna wapniowa znana również jako inhibitory reduktazy HMG-CoA należy do klasy leków obniżających poziom lipidów, które obniżają poziom "złego" cholesterolu (lipoprotein o niskiej gęstości lub LDL) i trójglicerydów we krwi oraz podnoszą poziom "dobrego" cholesterolu (lipoprotein o wysokiej gęstości lub HDL). Enancjomer atorwastatyny (pokrewny związek E) może jakościowo i ilościowo różnić się pod względem aktywności, zachowania farmakokinetycznego lub farmakodynamiki. Aplikacja wykazuje rozdzielczość podstawową poniżej 9 minut racemicznej mieszaniny atorwastatyny wapniowej i pokrewnego związku E na 5,0 μm Kromasil 5-AmyCoat Chiral.
Informacje prawne
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Analit
Opis
    Atorvastatin related compound E (PHR1872)
    Atorvastatin Calcium, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
składnik fazy ruchomej
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)