G006146
HPLC Analysis of Proteins with Different pI Values on Proteomix® SCX-NP3
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Proteomix SCX-NP3, 5 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm particles (Z777151)
mobile phase: (A) 10 mM sodium phosphate, pH 6.0; (B) A + 1 M NaCl
gradient: 0 to 100% B in 15 min
flow rate: 0.5 mL/min
detector: UV, 280 nm
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
standardowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)