Kluczowe dokumenty
G006086
Analiza GC olejku eterycznego Scotch Spearmint na SUPELCOWAX 10
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: SUPELCOWAX 10, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24079)
oven: 75 °C (4 min), then 4 °C/min to 200 °C (10 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 25cm/ sec set at 110°C
injection: 0.1 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D. cup injector
sample: Scotch Spearmint Oil, (A.M. Todd Sample), neat
Zastosowanie
flavors and fragrances
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)