G006022
Analiza HPLC peptydów z BSA na 7689 SCX-NP3, bufor lotny
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Proteomix SCX-NP1.7, 3 cm x 2.1 mm I.D., 1.7 μm particles (Z777142)
mobile phase: (A) 10 mM sodium phosphate, pH 2.5; (B) A + 1 M NaCl; (C) acetonitrile
gradient: 90% A, 0% B, 10% C held for 1.5 min; to 40% A, 50% B, 10% C in 18.5 min
pressure: 5511 psi (380 bar)
detector: UV, 214 nm
sample: trypsin digested bovine serum albumin (BSA)
flow rate: 0.35 mL/min
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)