Kluczowe dokumenty
G005959
Analiza HPLC glikanu i izomerów na 7689 SAX-NP5, separacja w wysokiej rozdzielczości
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Proteomix SAX-NP5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777228)
mobile phase: (A) 2.5% (v/v) acetic acid, 0.5% TEA in water; 0.5% acetic acid in acetonitrile
gradient: 0-100% B in 60 min
flow rate: 0.3 mL/min
detector: Fluorescence, Ex/Em=360/425 nm
sample: 2-AA (anthranilic acid) labeled N-linked oligosaccharide profiling of an IgG1 sample
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje prawne
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)