G005948
HPLC Analysis of mPEG and mPEG-Peptide (Methoxy-PEG-Maleimide) on Zenix® and Zenix®-C SEC
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Zenix SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777033)
column: Zenix-C SEC-300, 30 cm x 7.8 mm, I.D., 3 μm particles (Z777092)
mobile phase: 150 mM sodium phosphate buffer, pH 7.0
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 20 μL
sample: 20kD peptide mPEG-MAL (methoxy-PEG-Maleimide), 1 mg/mL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)