Kluczowe dokumenty
G005923
Analiza GC wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w łososiu na 2833-608(20 m x 0,18 mm I.D., 0,18 μm) po oczyszczeniu QuEChERS przy użyciu Supel QuE Z-Sep, szybka analiza GC
suitable for GC, application for SPE
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
parametry testowe
sample preparation: Dispersive (QuEChERS)
sample/matrix: raw salmon spiked with PAHs at 100 ng/g
extraction process: add 25 mL acetonitrile and the contents of the Supel QuE Non-buffered tube (55294-U); shake for 5 minutes; centrifuge for 5 minutes at 3200 rpm
extraction tube: Supel QuE Non-buffered tube, magnesium sulfate/sodium chloride (55294-U)
clean-up tube: Supel QuE Z-Sep (500 mg, part no. 55299-U), magnesium sulfate (450 mg, part no. 63135) (55299-U, 63135)
clean-up process: transfer 3 mL of acetonitrile layer, Supel QuE Z-Sep (500 mg) and MgSO4 (450 mg) into an extraction tube; (shake 1 minute; centrifuge for 3 minutes at 3400 rpm; remove 1 mL supernatant for GC-MS analysis)
column: SPB-608, 20 m x 0.18 mm I.D. x 0.18 μm
oven: 60 °C (1 min), 25 °C/min to 275 °C, 10 °C/min to 300 °C (13 min)
inj. temp.: 265 °C
detector: MS, SIM
MSD interface: 300 °C
carrier gas: helium, 1.5 mL/min, constant
injection: 1 μL, splitless (1 min)
liner: 4 mm I.D. FocusLiner with taper
przydatność
application for SPE
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
Stenerson, K.; Ye, M.; Halpenny, M., New Analytical Tools for the Determination of Persistent Organic Pollutants (POPs) in Fatty Food and Beverage Matrices Using QuEChERS Extraction/Cleanup and Gas Chromatography (GC) Analysis. Pittcon 2013. Publikacja Sigma-Aldrich/Supelco T413034.
Zastosowanie
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: acetonitryl, 25 mL
Objętość oczyszczania: 3 mL
Probówka do oczyszczania: Supel QuE Z-Sep (500 mg, nr części 55299-U, siarczan magnezu (450 mg, nr części 63135)
Komentarz do analizy
Wstępna obróbka próbki: Umieścić 5 g zmielonej próbki w probówce wirówkowej o pojemności 50 ml. Dodać 100 ng/g docelowych WWA i wzorców wewnętrznych. Pozostawić na 30 minut. Dodać 5 ml wody i homogenizować.
Aplikacja ta demonstruje zastosowanie dyspersyjnej SPE lub QuEChERS do ekstrakcji i oczyszczania surowego łososia do analizy GC-MS wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Sorbent Supel QuE Z-Sep został użyty na etapie oczyszczania i stwierdzono, że redukuje tło i zapewnia odzysk >80% dla większości badanych WWA.
Informacje prawne
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analit
Opis
    Naphthalene
    2-Methylnaphthalene (β)
    1-Methylnaphthalene
    Biphenyl
    2,6-Dimethylnaphthalene
    Acenaphthylene
    Acenaphthene
    2,3,5-Trimethylnaphthalene
    Fluorene
    Dibenzothiophene
    Phenanthrene
    Anthracene
    1-Methylphenanthrene
    Fluoranthene
    Pyrene
    Retene
    Benzo[b]fluoranthene
    Benzo[k]fluoranthene
    Benzo[j]fluoranthene
    Benzo[e]pyrene
    Benzo[a]pyrene
    Perylene
    Dibenz[a,h]anthracene
    Benzo[ghi]perylene
    Zobacz wszystko (24)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)