G005896
Analiza HPLC przeciwciała monoklonalnego na 7691-C SEC-150 po częściowej proteolizie za pomocą proteazy IdeS
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Zenix-C SEC-150, 30 cm X 4.6 mm I.D., 3 μm particles (Z777083)
mobile phase: 0.15 M potassium phosphate monobasic, pH 7.0 with potassium hydroxide (567329-U)
flow rate: 0.35 mL/min
pressure: 1450 psi (100 bar)
column temp.: ambient
detector: UV, 215 nm
injection: 1 μL
sample: digested SO57 mAb, ~0.5 g/L
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)