Kluczowe dokumenty
G005889
Analiza HPLC przeciwciała monoklonalnego na cząsteczkach 7691 SEC-150, 30 cm X 4,6 mm I.D., 3 μm po proteolizie za pomocą proteazy IdeS
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Zenix® SEC-150, 30 cm X 4.6 mm I.D., 3 μm particles (Z777018)
mobile phase: 0.15 M potassium phosphate monobasic, pH 7.0 with potassium hydroxide
flow rate: 0.35 mL/min
pressure: 1450 psi (100 bar)
column temp.: ambient
detector: UV, 215 nm
injection: 1 μL
sample: digested SO57 mAb, ~0.5 g/L
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Komentarz do analizy
Proteoliza przeciwciał może być przydatna do uproszczenia dalszej analizy. Ta aplikacja demonstruje rozdzielenie dwóch fragmentów, F(ab′)2 i scFc, po trawieniu proteazą IdeS
Informacje prawne
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)