Kluczowe dokumenty
G005880
Analiza GC wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w grillowanym hamburgerze na 2833-608(20 m x 0,18 mm I.D., 0,18 μm) po oczyszczeniu QuEChERS przy użyciu Supel QuE Z-Sep, szybka analiza GC
suitable for GC, application for SPE
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
parametry testowe
sample preparation: Dispersive (QuEChERS)
sample/matrix: grilled hamburger spiked with PAHs at 100 ng/g
extraction tube: Sodium chloride/magnesium sulfate (55294-U)
extraction process: add 25 mL acetonitrile, contents of unbuffered salt tube (55294-U); shake for 5 minutes; centrifuge for 5 minutes at 3200 rpm
clean-up tube: Supel QuE Z-Sep tube (55403-U)
clean-up process: transfer 3 mL of acetonitrile layer into a Supel QuE Z-Sep cleanup tube (55403-U); shake 1 minute; centrifuge for 3 minutes at 3400 rpm; remove 1 mL supernatant for GC-MS analysis
column: SPB-608, 20 m x 0.18 mm I.D. x 0.18 μm
oven: 60 °C (1 min), 25 °C/min to 275 °C, 10 °C/min to 300 °C (13 min)
inj. temp.: 265 °C
detector: MS-SIM
MSD interface: 300 °C
carrier gas: helium, 1.5 mL/min constant flow
injection: 1 μL splitless (1 min.)
liner: 4 mm I.D. FocusLiner with taper
sample: grilled hamburger extract
przydatność
application for SPE
Zastosowanie
food and beverages
Komentarz do analizy
Wstępna obróbka próbki: Umieścić 5 g zmielonej próbki hamburgera w 50 ml probówce wirówkowej (55248-U). Dodać 100 ng/g docelowych WWA i wzorców wewnętrznych. Pozostawić na 10 minut. Dodać 5 ml wody i homogenizować.
Ta aplikacja demonstruje zastosowanie dyspersyjnej SPE lub QuEChERS do ekstrakcji i oczyszczania grillowanego hamburgera do analizy GC-MS wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Sorbent Z-Sep został użyty na etapie oczyszczania i stwierdzono, że redukuje tło i zapewnia odzysk >80% dla większości badanych WWA.
Informacje prawne
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
probówka lub płytka SPE
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)