G005859
Analiza HPLC karotenów w 2445 Express RP-Amide, faza ruchoma metanolu
application for HPLC
About This Item
Polecane produkty
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53931-U)
mobile phase: methanol
flow rate: 1 mL/min
pressure: 1653 psi (114 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV-VIS, 454 nm
injection: 5 μL
sample: V8 Splash® fruit juice was extracted with hexane, the extract dissolved 1:1 into ethanol for HPLC injection
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)