G005826
Analiza LC/MS (TOF) dermorfiny w Ascentis® Express F5
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: 2 mM ammonium formate (90:10 acetonitrile:water) adjusted to pH 4.5 with formic acid
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), TIC 100 – 1000 m/z; APCI (+), XIC m/z = 150.1, 203.7, 378.2
injection: 1 μL
sample: 10 μg/mL in 75:25 acetonitrile:water
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
forensics and toxicology
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)