G005806
Analiza LC/MS witaminy D2, D3, gamma- i alfa-tokoferolu na Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (5:95, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: MS, ESI+
injection: 2 μL
sample: 1 μg/mL in acetonitrile
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)