Kluczowe dokumenty
G005803
Wyekstrahowany chromatogram jonowy LC/MS MSX, sulfonu i sulfotlenku na Ascentis® Express OH5 (tryb HILIC)
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express OH5, 10 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53769-U)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid, pH 3.5 with ammonium formate; [B] acetonitrile; (25:75, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 1350 psi (93 bar)
column temp.: ambient
detector: ESI (+), scan m/z 150-300
injection: 5 μL
sample: 10 μg/mL in 90% methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Komentarz do analizy
Ten rysunek przedstawia wyekstrahowane prądy jonów dla związków związanych z sulfoksyminą metioniny na Ascentis Express OH5. OH5 wykazuje doskonały kształt piku w porównaniu do tradycyjnego HILIC na gołej krzemionce.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    L-Methionine sulfoximine, suitable for cell culture
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)