Kluczowe dokumenty
G005802
Analiza HPLC związków polarnych na Ascentis® Express OH5 (tryb HILIC)
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express OH5, 10 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53769-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate (95:5 acetonitrile:water) pH 6.8
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 965 psi (66.5 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: 100 μg/mL in 25:75, water:methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Komentarz do analizy
Wpływ podziału i wymiany jonowej w separacji HILIC został zademonstrowany na tym rysunku przy użyciu mieszaniny kwaśnych, obojętnych i zasadowych związków polarnych. Wszystkie trzy anality mają podobne wartości log D, zarówno kwas, jak i zasada są jonizowane przy pH fazy ruchomej.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Standardowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)