Kluczowe dokumenty
G005740
Analiza HPLC kannabinoidów Spice na Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate water; [B] 5 mM ammonium formate (95:5, acetonitrile:water)
gradient: 68 to 100% B in 8 min; held at 100% B for 2 min
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 4351 psi (300 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 265 nm
injection: 3 μL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
forensics and toxicology
Komentarz do analizy
Syntetyczne kannabinoidy (np. "Spice") to rodzaj dopalaczy stosowanych w celu uzyskania haju podobnego do tego, jaki daje marihuana. Nowe syntetyczne kannabinoidy są stale wprowadzane, ponieważ dostawcy modyfikują struktury molekularne. Zdolność do szybkiej i niezawodnej identyfikacji stale zmieniającej się populacji tych związków we krwi lub moczu podejrzanych użytkowników jest poważnym wyzwaniem analitycznym stojącym przed chemikami sądowymi. Tutaj pokazano selektywność zapewnianą przez chemię fazy C18 na kolumnie Ascentis Express C18 z detekcją UV. CRM Cerilliant zapewniły niezawodną identyfikację i kwantyfikację.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    JWH-073 N-(3-hydroxybutyl) metabolite solution, 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    Spice Cannabinoid Mix solution, 100 μg/mL each component in acetonitrile, ampule of 1.0 mL, certified reference material, Cerilliant®
    JWH-073 solution, 100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    HU-210 solution, 100 μg/mL in methanol, (Spice Cannabinoid), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    JWH-018 solution, 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)