Kluczowe dokumenty
G005699
Analiza HPLC antybiotyków fluorochinolonowych na 2445 Express C18
application for HPLC
About This Item
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid in water; [B] 0.1% formic acid in acetonitrile; (85:15, A:B)
flow rate: 1.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 4 μL
sample: 200 ng/mL in 25:75, water: acetonitrile
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
Komentarz do analizy
Aplikacja ta pokazuje przydatność sond Ascentis Express C18 do analizy fluorochinolonów.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Ofloxacin
    Ciprofloxacin
    Danofloxacin
    Enrofloxacin
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)