Kluczowe dokumenty
G005695
Analiza LC/MS środków odurzających w urządzeniu 2445 Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express RP Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in water; [B] 10mM ammonium formate in acetonitrile; (75:25, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+)
injection: 2 μL
sample: 500 ng/mL in water
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
forensics and toxicology
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje przydatność Ascentis Express RP-Amide do skutecznego oddzielania popularnych dodatków do napojów stosowanych w dietetycznej coli.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)