Kluczowe dokumenty
G005683
Analiza HPLC kofeiny i tauryny na kolumnie 2445 Express HILIC z wykorzystaniem detekcji parowania z rozpraszaniem światła (ELSD, szybka analiza)
application for HPLC
About This Item
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53967-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammoniumformate, pH 3.0 with formic acid; [B] acetonitrile; (15:85, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: ELSD, 55 °C, 3.5 bar nitrogen
injection: 2 μL
sample: 1000 μg/mL in 10:90, water: acetonitrile
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje przydatność systemu Ascentis Express HILIC do skutecznego oddzielania kofeiny i tauryny. Elucja odbywa się w normalnej fazie wodnej (ANP), ponieważ wzrost zawartości substancji organicznych zwiększa retencję.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Caffeine
    Taurine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)