Kluczowe dokumenty
G005680
Analiza HPLC amin biogennych w 2445 RP-Amide
application for HPLC
About This Item
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (565305-U)
mobile phase: [A] 0.1% ammonium acetate in water (pH unadjusted); [B] acetonitrile
gradient: 25 to 75% B in 10 min; held at 75% B for 5 min
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 340 nm
injection: 10 μL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
clinical
Komentarz do analizy
Po wstępnej kolumnowej derywatyzacji pierwszorzędowych grup aminowych przy użyciu odczynnika o-ftaldialdehyd/tiol, aparat Ascentis RP-Amide został użyty do analizy amin biogennych powszechnie występujących w winach. Należą do nich histamina, spermina, spermidyna, tyramina, putrescyna i kadaweryna. Przedstawiono struktury oraz zoptymalizowany chromatogram.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Histamine
    Spermine
    Spermidine
    Tyramine
    1,4-Diaminobutane
    Cadaverine
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)