Kluczowe dokumenty
G005677
Analiza HPLC dodatków do napojów w dietetycznej coli na Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.7 with acetic acid: [B] acetonitrile; (90:10, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 1 μL
sample: 100 - 500 μg/mL in 95:5, buffer: acetonitrile
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
food and beverages
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje przydatność Ascentis Express C18 do skutecznego oddzielania popularnych dodatków do napojów stosowanych w dietetycznych napojach gazowanych.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Caffeine
    Benzoic acid
    Asp-Phe methyl ester
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)