Kluczowe dokumenty
G005627
Analiza LC/MS przeciwutleniaczy Vaccinium na Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express C18, 10 cm X 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid in water; [B] 0.1% formic acid in 75:25 (v/v) acetonitrile:water; (78:22, A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 3260 psi (225 bar)
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), TOF
injection: 5 μL
sample: 20 μg/mL in 0.1% formic acid
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Komentarz do analizy
Owoce z rodzaju Vaccinium są popularnym źródłem przeciwutleniaczy antocyjanidynowych. Rodzaj ten obejmuje powszechnie znaną borówkę amerykańską, borówkę brusznicę i borówkę czarną.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Delphinidin chloride
    Cyanidin chloride
    Pelargonidin chloride
    Peonidin chloride
    Malvidin chloride
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)