Kluczowe dokumenty
G005609
Analiza LC-MS związków karotenu w 2445 RP-Amide
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (565305-U)
mobile phase: acetonitrile
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: MS, APCI(+), SIM
injection: 5 μL
sample: 10 mg/L in acetonitrile
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Astaxanthin
    Xanthophyll
    Zeaxanthin
    Lycopene
    α-Carotene
    β-Carotene
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)