Kluczowe dokumenty
G005608
Analiza LC-MS materiałów wybuchowych na 2445 Express C18
application for HPLC
About This Item
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] methanol; [B] water; (50:50, A:B)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 50 °C
detector: MS: APCI(-)
injection: 5 μL
sample: 100 ng/mL in 50:50, methanol:water
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
forensics and toxicology
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    HMX
    RDX
    1,3,5-Trinitrobenzene
    1,3-Dinitrobenzene
    2,4,6-Trinitrotoluene
    2,4-Dinitrotoluene
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)