G005597
Analiza HPLC strawu tryptycznego α-kazeiny na BIOshell A160 Peptide C18
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
sample/matrix: tryptic digested α-casein
column: BIOshell A160 Peptide C18, 5 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (66913-U)
mobile phase: [A] 0.1% TFA in water; [B] 0.1% TFA in water:acetonitilre (10:90, A:B)
gradient: 0-0.05 min, 0-20% B; 0.05-0.40 min, to 40% B; 0.40-0.50 min, to 50% B; 0.50-0.69 min, to 90% B; 0.69-0.70 min, to 0% B; held for 0.3 min
flow rate: 4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 2 μL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)