G005561
Analiza HPLC B-trichotecenów na Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] water:acetonitrile:methanol (92:4:4); [B] acetonitrile
gradient: 0% B held for 5 minutes, to 8% B in 3 minutes, 8% B held for 2 minutes
flow rate: 0.8 mL/min
pressure: 4061 psi (280 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 40 μL
sample: 2 ppm each in water:methanol:acetonitrile (92:4:4)
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
agriculture
food and beverages
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)