Kluczowe dokumenty
G005518
Analiza GC olejku eterycznego Petitgrain w 3325-5ms, początkowa temperatura pieca 50 °C, 30 cm/s
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: F.S. CAP. SLB-5ms 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (58471-U)
oven: 50 °C, 3 °C/min to 250 °C (10 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 280 °C
carrier gas: helium, 30.0 cm/s, 99.5 kPa
injection: 1.0 μL, 100:1 split
sample: (oil obtained by steam distillation of the leaves and twigs, diluted)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Komentarz do analizy
Drzewo gorzkiej pomarańczy jest wykorzystywane do otrzymywania różnych produktów: olejku eterycznego tłoczonego na zimno ze skórki owocu, neroli destylowanego z kwiatów, petitgrain destylowanego z liści i gałązek oraz różnych innych produktów otrzymywanych w procesie ekstrakcji rozpuszczalnikiem lub hydrodestylacji. Wszystkie te produkty są bardzo cenione ze względu na swoje właściwości zapachowe. Ich charakterystyka analityczna jest ważna dla identyfikacji parametrów jakościowych, a biorąc pod uwagę ich wartość handlową, ważne jest określenie ich składu. Niniejsze badanie ma na celu określenie różnic między włoskimi i egipskimi tłoczonymi na zimno olejkami neroli i petitgrain oraz dostarcza przydatnych informacji na temat składu olejku eterycznego uzyskanego z całych zmiażdżonych owoców. Skład wszystkich próbek został zbadany za pomocą różnych technik analitycznych w celu określenia frakcji lotnej, rozkładu enancjomerycznego niektórych substancji lotnych (odpowiednio za pomocą GC, GC/MS i esGC) oraz frakcji heterocyklicznej tlenu za pomocą RP-HPLC.
Informacje prawne
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    α-Phellandrene
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)