G005513
Analiza HPLC heroiny, kokainy, amfetaminy i MDMA w Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate in water, pH 3.5; [B] 10 mM ammonium acetate in acetonitrile; (2.98, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 50 °C
detector: ESI(+), m/z 100-400
injection: 1 μL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
forensics and toxicology
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)