G005346
Analiza HPLC enancjomerów tryptofanu przy użyciu 6513 3826 T (dodatek do fazy ruchomej kwasu mrówkowego)
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; [C] formic acid; (30:70:0.02, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 205 nm
injection: 10 μL
sample: 300 μg /mL in 30:70 water:methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje prawne
Analit
kartridż do prekolumny
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)