G005286
Analiza GC cis C18:1 FAMEs w częściowo uwodornionym oleju roślinnym (PHVO) na 2832-2560 po frakcjonowaniu HPLC z użyciem jonów srebra
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: SP-2560, 100 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (24056)
oven: 180 °C isothermal
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: hydrogen, 1 mL/min
injection: 1 μL, 100:1 split
liner: 4 mm I.D., split liner with cup (2051001)
sample: cis fraction of partially hydrogenated vegetable oil FAMEs, prepared using Ag-ion fractionation
Zastosowanie
agriculture
food and beverages
Informacje prawne
kolumna analityczna
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)