G005274
US EPA Metoda 8015: Analiza GC niechlorowcowanych lotnych związków na 3325-5ms
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 1.0 μm (28476-U)
oven: 50 °C (3 min), 15 °C/min to 200 °C
inj. temp.: 150 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 1.3 mL/min., constant
injection: 0.5 μL 50:1 split
liner: 2 mm I.D., FocusLiner™ inlet liner
sample: each analyte at 2000 μg/mL in methanol
Zastosowanie
environmental
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)