Kluczowe dokumenty
G005176
Analiza SFC diastereomerów na celulozie 6513 DMP, dodatek metanolu
application for SFC
About This Item
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
parametry testowe
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] CO2; [B] methanol; (80:20, A:B)
flow rate: 3 mL/min
pressure: 1450 psi (100 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 5 μL
przydatność
application for SFC
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Komentarz do analizy
Ta aplikacja pokazuje zdolność Astec Cellulose DMP do oddzielania mieszaniny diastereomerów. Anality są zastrzeżonymi związkami typu farmaceutycznego.
Inne uwagi
Dane SFC dostarczone przez dr Christinę Kraml, Lotus Separations, LLC, Princeton, NJ. Instrumentem był system Berger Analytical SFC wyposażony w podwójną pompę (FCM-1200), autosampler (ALS 3100), piec kolumnowy (TCM-200) i detektor diodowy (DAD-4100); od Mettler Toledo.
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)