G005171
Analiza SFC Warfarin enancjomerów na celulozie Astec® DMP, dodatku do etanolu
application for SFC
About This Item
parametry testowe
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] CO2; [B] ethanol; (80:20, A:B)
flow rate: 3 mL/min
pressure: 1450 psi (100 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 5 μL
sample: warfarin enantiomers, 2 mg/mL
przydatność
application for SFC
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Komentarz do analizy
Instrument: System Berger Analytical SFC wyposażony w podwójną pompę (FCM-1200), autosampler (ALS 3100), piec kolumnowy (TCM-200) i detektor diodowy (DAD-4100); firmy Mettler Toledo.
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)