G005143
GC Analysis of 1-Phenylethylamine Enantiomers (N-Chloroacetyl Derivatives) on Astec® CHIRALDEX™ B-PM
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: Astec CHIRALDEX B-PM, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (76023AST)
oven: 150 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 3 mg/mL in methylene chloride
peak 1: S(-)-1-phenylethylamine (N-chloroacetyl derivative)
peak 2: R(+)-1-phenylethylamine (N-chloroacetyl derivative)
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Komentarz do analizy
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)