Kluczowe dokumenty
G004987
HPLC Analysis of Diperodon Enantiomers on Astec® Cellulose DMP, LC/MS Conditions
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] ammonium formate; (100:0.1, A:B) (Note: 0.1 w/v ammonium formate, 0.1 g/100 mL)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 2 μL
sample: 2 mg/mL in mobile phase
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Diperodon hydrochloride, analytical standard
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)