Kluczowe dokumenty
G004720
HPLC Analysis of Fipronil Enantiomers on Astec® (R,R) P-CAP
application for HPLC
About This Item
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Astec (R,R) P-CAP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (31024AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] ethanol; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 235 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
P-CAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analit
Opis
    Fipronil, PESTANAL®, analytical standard
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)