G004710
HPLC Analysis of FMOC-Proline Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 SN
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: CYCLOBOND I 2000 SN, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20524AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] methanol; [C] acetic acid; [D] ammonium hydroxide; (85:15:0.4:0.1, A:B:C:D)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje prawne
Standardowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)