G004564
HPLC Analysis of FMOC-Leucine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] methanol; (60:40, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 260 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)