Kluczowe dokumenty
G004522
HPLC Analysis of p-Tyrosine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] water; [B] ethanol; (50:50, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 23 °C
detector: UV, 205 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analit
Opis
    DL-Tyrosine, 99%
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)