G004504
HPLC Analysis of Methylphenidate (Ritalin) Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase: 15 mM ammonium acetate in methanol
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)