Kluczowe dokumenty
G004502
HPLC Analysis of Lysine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (Ethanol Mobile Phase)
application for HPLC
About This Item
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] 100 mM sodium phosphate, pH 4.5; [B] ethanol; (70:30, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 23 °C
detector: UV, 205 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analit
Opis
    DL-Lysine, ≥98% (TLC)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)