Kluczowe dokumenty
G004458
HPLC Analysis of 1-(1-Naphthyl)ethylamine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
About This Item
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] 20 mM ammonium acetate; (90:10, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 2 μL
sample: 1 mgl/mL in methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analit
Opis
    (±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, purum, ≥95.0% (GC)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)