G004043
Analiza GC alkoholi we krwi w ludzkim osoczu na 2588 10 po SPME przy użyciu włókna 60 μm 1199
suitable for GC, application for SPME
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
parametry testowe
sample/matrix: blood alcohols at concentrations indicated in human plasma
SPME fiber: 60 μm Carbowax
extraction: headspace, 50 °C (5 min)
desorption process: 220 °C, 2 min
column: SUPELCOWAX 10, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.50 μm (24284)
oven: 35 °C (2 min), 10 °C/min to 125 °C (1 min)
detector: FID, 200 °C
carrier gas: helium, 1.0 mL/min constant
injection: 10:1 split
liner: 0.75 mm I.D. SPME liner
przydatność
application for SPME
Zastosowanie
forensics and toxicology
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)